주요 문서
S456306
Sigma-Aldrich
GUAIENE
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
250 MG
₩276,500
₩276,500
예상 입고일2025년 3월 27일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
250 MG
₩276,500
About This Item
UNSPSC 코드:
12352100
₩276,500
예상 입고일2025년 3월 27일세부사항
벌크 견적 요청
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)