주요 문서
S408158
Sigma-Aldrich
1,4-DIMETHYLPENTYLAMINE
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 G
₩276,500
₩276,500
예상 입고일2025년 5월 15일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 G
₩276,500
About This Item
UNSPSC 코드:
12352100
₩276,500
예상 입고일2025년 5월 15일세부사항
벌크 견적 요청
픽토그램
FlameCorrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
82.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
28 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)