Key Documents
S347108
N,N-DIMETHYL-N'-(4-METHOXYBENZYL)-N'-(2-PYRIDYL)ETHYLENEDIAMINE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C17H23N3O
CAS Number:
Molecular Weight:
285.392
MDL number:
기타 정보