Key Documents
S336947
(N,N'Z,N,N'Z)-N,N'-(CYCLOHEXA-2,5-DIENE-1,4-DIYLIDENE)DICYANAMIDE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C8H4N4
CAS Number:
Molecular Weight:
156.148
MDL number:
기타 정보