문서
S32841
SODIUM 5,5',7,7'-TETRABROMO-1H,1'H-2,2'-BIINDOLE-3,3'-DIYL DISULFATE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C16H6Br4N2Na2O8S2
Molecular Weight:
783.958
MDL number:
기타 정보