문서
S149896
2,6-DIMETHYL-4-PHENYL-1,4-DIHYDRO-PYRIDINE-3,5-DICARBOXYLIC ACID DIMETHYL ESTER
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C17H19NO4
CAS Number:
Molecular Weight:
301.345
MDL number:
기타 정보