주요 문서
RNI00012
Sigma-Aldrich
Benzene-1,4-diboronic acid-bis-MIDA ester
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 G
₩57,855
₩57,855
예상 입고일2025년 5월 15일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 G
₩57,855
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C16H18B2N2O8
Molecular Weight:
387.94
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352108
PubChem Substance ID:
₩57,855
예상 입고일2025년 5월 15일세부사항
벌크 견적 요청
양식
solid
SMILES string
CN1CC(=O)OB(OC(=O)C1)c2ccc(cc2)B3OC(=O)CN(C)CC(=O)O3
InChI
1S/C16H18B2N2O8/c1-19-7-13(21)25-17(26-14(22)8-19)11-3-5-12(6-4-11)18-27-15(23)9-20(2)10-16(24)28-18/h3-6H,7-10H2,1-2H3
InChI key
WDGUCEFOPMPYPL-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)