문서
R984329
N(2(2-(4-(BENZYLOXY)BENZYLIDENE)HYDRAZINO)-2-OXOETHYL)-3,4,5-TRIMETHOXYBENZAMIDE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C26H27N3O6
CAS Number:
Molecular Weight:
477.522
MDL number:
기타 정보