문서
R974668
N'-(3,4-DIMETHOXYBENZYLIDENE)3-(4-(ISOPENTYLOXY)PH)-1H-PYRAZOLE-5-CARBOHYDRAZIDE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C24H28N4O4
CAS Number:
Molecular Weight:
436.515
MDL number:
기타 정보