문서
R939900
2-(2-(2-HYDROXYBENZOYL)CARBOHYDRAZONOYL)PH 3-CL-1-BENZOTHIOPHENE-2-CARBOXYLATE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C23H15ClN2O4S
CAS Number:
Molecular Weight:
450.904
MDL number:
기타 정보