문서
R903833
2-(2-FLUOROANILINO)-9-ME-4-OXO-4H-PYRIDO(1,2-A)PYRIMIDINE-3-CARBALDEHYDE OXIME
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C16H13FN4O2
CAS Number:
Molecular Weight:
312.306
MDL number:
기타 정보