Key Documents
R888893
2-(((3-(2-FURYL)-5-MERCAPTO-4H-1,2,4-TRIAZOL-4-YL)IMINO)METHYL)-4,6-DIIODOPHENOL
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C13H8I2N4O2S
CAS Number:
Molecular Weight:
538.107
MDL number:
기타 정보