Key Documents
R584398
N'-(1-(2-HYDROXYPHENYL)ETHYLIDENE)ISONICOTINOHYDRAZIDE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C14H13N3O2
CAS Number:
Molecular Weight:
255.279
MDL number:
기타 정보