Key Documents
R535184
2,4-DIBROMO-6-{(E)-[(2-HYDROXYPHENYL)IMINO]METHYL}PHENOL
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C13H9Br2NO2
CAS Number:
Molecular Weight:
371.03
MDL number:
기타 정보