문서
R433527
2-AMINO-5,6,7,8-TETRAHYDRO-4H-CYCLOHEPTA(B)THIOPHENE-3-CARBONITRILE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C10H12N2S
CAS Number:
Molecular Weight:
192.285
MDL number:
기타 정보