문서
R349216
9-BROMO-2-P-TOLYL-1,10B-DIHYDROSPIRO[BENZO[E]PYRAZOLO[1,5-C][1,3]OXAZINE-5,1'-CYCLOHEXANE]
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C22H23BrN2O
CAS Number:
Molecular Weight:
411.345
MDL number:
기타 정보