문서
L349216
5-(4-CHLOROPHENYL)-4-(4-ETHOXY-3-METHYLBENZOYL)-3-HYDROXY-1-[2-(4-MORPHOLINYL)ETHYL]-1,5-DIHYDRO-2H-PYRROL-2-ONE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C26H29ClN2O5
CAS Number:
Molecular Weight:
484.984
MDL number:
기타 정보