문서
R349135
1-(3,6-DIBROMO-CARBAZOL-9-YL)-3-(2-METHOXY-PHENYLAMINO)-PROPAN-2-OL
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C22H20Br2N2O2
CAS Number:
Molecular Weight:
504.225
MDL number:
기타 정보