문서
R258512
2-(5-AMINO-(1,3,4)THIADIAZOL-2-YLSULFANYL)-N-(2-PHENOXY-PHENYL)-ACETAMIDE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C16H14N4O2S2
CAS Number:
Molecular Weight:
358.444
MDL number:
기타 정보