주요 문서
QBD10573
Sigma-Aldrich
Azido-dPEG ®36-TFP ester
동의어(들):
Polyethylene glycol
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 MG
₩685,937
1000 MG
₩3,429,178
₩685,937
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
100 MG
₩685,937
1000 MG
₩3,429,178
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C81H149F4N3O38
Molecular Weight:
1849.04
UNSPSC 코드:
51171641
NACRES:
NA.22
₩685,937
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
분석
>90%
양식
solid or viscous liquid
반응 적합성
reaction type: click chemistry
reagent type: cross-linking reagent
reaction type: click chemistry
폴리머 구조
shape: linear
functionality: heterobifunctional
배송 상태
ambient
저장 온도
−20°C
SMILES string
O=C(CCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCN=[N+]=[N-])OC1=C(C(F)=CC(F)=C1F)F
InChI key
LMALFSDESQRRLC-UHFFFAOYSA-N
특징 및 장점
Azido-dPEG®36-TFP ester can be used to conjugate two different proteins or an antibody with a payload by using copper-catalyzed "click" chemistry with the azide to react with terminal alkynes or strained alkynes and by reaction of the TFP ester with a primary amine.
법적 정보
Products Protected under U.S. Patents # 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)