주요 문서
PL863-CG/SHF
Plas-Labs clear perforated shelf
for PL863-CG, W × D × H 24 in. × 18 in. × 1/4 in.
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩236,698
₩236,698
예상 입고일2025년 5월 20일세부사항
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩236,698
About This Item
UNSPSC 코드:
41123000
NACRES:
NB.43
₩236,698
예상 입고일2025년 5월 20일세부사항
포장
pkg of 1 ea
제조업체/상표
Plas-Labs 863-CG/SHF
너비 × 깊이 × 높이
24 in. × 18 in. × 1/4 in.
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)