주요 문서
PL860/8-CG
Plas-Labs multiple cubicle desiccator
model 860/8-CG, clear acrylic, W × D × H 48 in. × 24 in. × 62 in.
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩19,562,400
₩19,562,400
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩19,562,400
About This Item
UNSPSC 코드:
41104510
NACRES:
NB.43
₩19,562,400
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
material
clear acrylic
특징
includes: 2 perforated shelves/chamber, 8 chambers, SS support cart
제조업체/상표
Plas-Labs 860/8-CG
너비 × 깊이 × 높이
48 in. × 24 in. × 62 in.
일반 설명
These portable desiccator storage cabinets are much safer than individually stacked units. All storage units are mounted on a stainless steel support cart and remain stable during transportation.
Each airtight cubicle includes two acrylic shelves.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)