주요 문서
PL800GHL-9
Plas-Labs Hypalon glove box gloves
for 1 piece glove set, size 9 (for 6 in. ports), 26 in. long
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 PAIR
₩1,099,042
₩1,099,042
예상 입고일2025년 7월 16일세부사항
크기 선택
보기 변경
1 PAIR
₩1,099,042
About This Item
UNSPSC 코드:
46181504
NACRES:
HA.03
₩1,099,042
예상 입고일2025년 7월 16일세부사항
material
Hypalon®
크기
9 (for 6 in. ports)
특징
reusable
26 in. long
포장
pack of 1 pair
제조업체/상표
Plas-Labs 800GHL-9
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Plas-Labs white Hypalon® rubber for resistance to abrasion, oxidizing chemicals, ozone and UV light
Note: Order sleeves, gloves, and glove over sleeve connectors separately.
법적 정보
HaackerCalc is a trademark of ChemSW, Inc.
Hypalon is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)