주요 문서
PL800GB-8
Plas-Labs butyl glove box gloves
for 1 piece glove set, size 8 (for 8 in. ports)
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EACH
₩1,255,048
₩1,255,048
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 EACH
₩1,255,048
About This Item
UNSPSC 코드:
42132201
NACRES:
NB.35
₩1,255,048
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기
8 (for 8 in. ports)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Plas-Labs black butyl rubber gloves for highest impermeability to water vapor, gases, and toxic fluids
Note: Order sleeves, gloves, and glove over sleeve connectors separately.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)