주요 문서
PL800ASSPIUK
Work station anti-static ionizer for Plas-Labs glove box
AC/DC input 220 - 240 V AC, UK plug
동의어(들):
Anti-static ionizer
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
42132201
NACRES:
NB.35
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
material
electrode (Thoriated tungsten)
특징
CE compliant
제조업체/상표
Plas-Labs 800-AS/SPI/CE/UK
Overall H × W × depth
5.0 in. × 4 1/4 in. × 2 1/2 in.
중량
2 lb
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
The anti-static ionizer effectively eliminates all static charges within 36 inches of the unit and is useful in any Plas-Labs glove box or isolation chamber.
Operation is simple; place the unit on a flat surface and turn the power on.
Unit features include: ion pulse rate adjustment from 1 to 5 pulses/second, ion balance adjustment and a compact footprint. The unit is virtually maintenance free; the emitter points should be cleaned when a visual accumulation of dust or powder occurs.
법적 정보
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)