주요 문서
PEM3B1066
Sigma-Aldrich
Xion PEM-Aquivion®-830
greener alternative
thickness 10 μm, L × W 15 cm × 15 cm
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EACH
₩481,009
₩481,009
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 EACH
₩481,009
About This Item
UNSPSC 코드:
12352600
NACRES:
NB.21
₩481,009
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
환경친화적 대안 제품 특성
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
길이 × 너비
15 cm × 15 cm
두께
10 μm
환경친화적 대안 카테고리
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has been enhanced for energy efficiency. This product is intended for use as Proton-Exchange Membranes (Fuel-Cell Membranes). Clickhere for more information.
애플리케이션
The XION Composite Aquivion Membrane is a composite PEM. Its high selectivity, high chemical resistance, and high mechanical strength make it ideal for fuel cell applications. It is stable under neutral and acidic conditions.
법적 정보
Product of Xergy
Aquivion is a registered trademark of Syensqo Group
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)