주요 문서
P5501
Sigma-Aldrich
Methyl 4-phenylbenzoate
동의어(들):
4-Phenylbenzoic acid methyl ester
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C14H12O2
CAS Number:
Molecular Weight:
212.24
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
양식
powder
SMILES string
COC(=O)c1ccc(cc1)-c2ccccc2
InChI
1S/C14H12O2/c1-16-14(15)13-9-7-12(8-10-13)11-5-3-2-4-6-11/h2-10H,1H3
InChI key
GATUGNVDXMYTJX-UHFFFAOYSA-N
유전자 정보
human ... BAD(572)
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)