문서
P49856
Sigma-Aldrich
1,3-Pentadiene, mixture of cis and trans
technical grade, 90%
동의어(들):
1,3-Pentadiene, Piperylene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH2=CHCH=CHCH3
CAS Number:
Molecular Weight:
68.12
Beilstein:
1523657
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
Grade
technical grade
vapor density
2.4 (vs air)
vapor pressure
6.56 psi ( 20 °C)
분석
90%
expl. lim.
7 %
refractive index
n20/D 1.433 (lit.)
bp
42 °C (lit.)
density
0.683 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[H]\C(C)=C(\[H])C([H])=C
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
기타 정보
Remainder cyclopentene
픽토그램
Flame
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Flam. Liq. 2
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
-20.2 °F
Flash Point (°C)
-29 °C
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves