주요 문서
P46202
Sigma-Aldrich
1-Piperidineacetaldehyde diethyl acetal
동의어(들):
1-(2,2-Diethoxyethyl)piperidine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C11H23NO2
CAS Number:
Molecular Weight:
201.31
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
refractive index
n20/D 1.443 (lit.)
bp
219-221 °C (lit.)
density
0.915 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCOC(CN1CCCCC1)OCC
InChI
1S/C11H23NO2/c1-3-13-11(14-4-2)10-12-8-6-5-7-9-12/h11H,3-10H2,1-2H3
InChI key
VSHHRRNJQBETGT-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
Reactant for:
  • Ethylene trimerisation
  • Synthesis of aryl-substituted piperidines by superacid activation of piperidones
  • Studies involving elimination reactions
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
177.8 °F - closed cup
Flash Point (°C)
81 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)