주요 문서
P45702
Sigma-Aldrich
(−)-α-Pinene
98%, optical purity ee: ≥81% (GLC)
동의어(들):
(-)-alpha-Pinene, (1S)-(−)-α-Pinene, (1S,5S)-2,6,6-Trimethylbicyclo[3.1.1]hept-2-ene, (1S,5S)-2-Pinene
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 ML
₩49,329
500 ML
₩203,711
₩49,329
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
100 ML
₩49,329
500 ML
₩203,711
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H16
CAS Number:
Molecular Weight:
136.23
Beilstein:
1903790
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352002
eCl@ss:
39011007
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩49,329
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
vapor density
4.7 (vs air)
Quality Level
vapor pressure
~3 mmHg ( 20 °C)
분석
98%
광학 활성
[α]22/D −42°, neat
광학 순도
ee: ≥81% (GLC)
autoignition temp.
491 °F
refractive index
n20/D 1.465 (lit.)
bp
155-156 °C (lit.)
mp
-64 °C (lit.)
density
0.874 g/mL at 25 °C
SMILES string
CC1=CCC2CC1C2(C)C
InChI
1S/C10H16/c1-7-4-5-8-6-9(7)10(8,2)3/h4,8-9H,5-6H2,1-3H3/t8-,9-/m0/s1
InChI key
GRWFGVWFFZKLTI-IUCAKERBSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
88.3 °F
Flash Point (°C)
31.3 °C
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)