주요 문서
P42207
Sigma-Aldrich
2-Methylpyridine N-oxide
≥96%
동의어(들):
2-Methylpyridine 1-oxide, 2-Picoline N-oxide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H7NO
CAS Number:
Molecular Weight:
109.13
Beilstein:
106916
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
≥96%
양식
crystals
mp
41-45 °C (lit.)
SMILES string
Cc1cccc[n+]1[O-]
InChI
1S/C6H7NO/c1-6-4-2-3-5-7(6)8/h2-5H,1H3
InChI key
CFZKDDTWZYUZKS-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
289.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
143 °C - closed cup
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Jonita Stankevičiūtė et al.
Scientific reports, 6, 39129-39129 (2016-12-17)
Pyridinols and pyridinamines are important intermediates with many applications in chemical industry. The pyridine derivatives are in great demand as synthons for pharmaceutical products. Moreover, pyridines are used either as biologically active substances or as building blocks for polymers with