주요 문서
P36657
Sigma-Aldrich
α-Phenyl-o-toluic acid
97%
동의어(들):
2-Benzylbenzoic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
10 G
₩95,715
₩95,715
출고 가능일2025년 4월 24일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
10 G
₩95,715
About This Item
Linear Formula:
C6H5CH2C6H4CO2H
CAS Number:
Molecular Weight:
212.24
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩95,715
출고 가능일2025년 4월 24일세부사항
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
97%
양식
solid
mp
112-115 °C (lit.)
SMILES string
OC(=O)c1ccccc1Cc2ccccc2
InChI
1S/C14H12O2/c15-14(16)13-9-5-4-8-12(13)10-11-6-2-1-3-7-11/h1-9H,10H2,(H,15,16)
InChI key
FESDHLLVLYZNFY-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)