주요 문서
O6000
Sigma-Aldrich
tert-Octylamine
95%
동의어(들):
1,1,3,3-Tetramethylbutylamine, 2-Amino-2,4,4-trimethylpentane
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 G
₩103,124
500 G
₩104,748
₩103,124
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
100 G
₩103,124
500 G
₩104,748
About This Item
Linear Formula:
(CH3)3CCH2C(CH3)2NH2
CAS Number:
Molecular Weight:
129.24
Beilstein:
1732753
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩103,124
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
vapor density
4.46 (vs air)
Quality Level
vapor pressure
10 mmHg ( 25 °C)
분석
95%
refractive index
n20/D 1.424 (lit.)
bp
137-143 °C (lit.)
density
0.805 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)(C)CC(C)(C)N
InChI
1S/C8H19N/c1-7(2,3)6-8(4,5)9/h6,9H2,1-5H3
InChI key
QIJIUJYANDSEKG-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1C
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
91.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
33 °C - closed cup
개인 보호 장비
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)