주요 문서
NRS5600MWIPV7
Norell® valved 5 mm NMR tubes for intermediate pressure
frequency 600 MHz, L 7 in., medium wall
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩366,212
₩366,212
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩366,212
About This Item
UNSPSC 코드:
41121705
NACRES:
SB.32
₩366,212
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
material
glass tube
특징
medium wall
포장
pkg of 1 ea
제조업체/상표
Norell S-5-600-MW-IPV-7
파라미터
10.5 bar max. pressure (150 psi) (1050 kPa, medium wall)
14 bar max. pressure (200 psi) (1400 kPa, heavy wall)
600 MHz frequency
7 bar max. pressure (100 psi) (700 kPa, thin wall)
길이
7 in.
튜브 직경
5 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
These NMR tubes feature a glass/PTFE pressure valve permanently joined to a choice of available sample tubes. These pressure tubes facilitate experiments requiring conditions such as pressurized inert atmosphere blanketing, addition of reactive gaseous reagents under pressure, containment of low boiling point solvents or samples at elevated temperatures.
법적 정보
Norell is a registered trademark of Norell, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)