주요 문서
NORS5500HW8
Norell® Select Series 5 mm NMR tubes heavy wall
frequency 500 MHz
동의어(들):
Norell nmr tubes, nmr sample tubes, nmr tubes
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 EA
₩236,394
₩236,394
예상 입고일2025년 3월 07일세부사항
크기 선택
보기 변경
5 EA
₩236,394
About This Item
UNSPSC 코드:
41121705
NACRES:
SB.32
₩236,394
예상 입고일2025년 3월 07일세부사항
material
colorless tube
포장
pack of 5 ea
제조업체/상표
Norell S-5-500-HW-8
파라미터
500 MHz frequency
길이
8 in.
직경
5 mm
튜브 직경
5 mm
벽 두께
1.4 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Norell heavy wall (1.4 mm) NMR tubes offer the ultimate protection from breakage, either through rapid changes in temperature or pressure, or from mishandling. Recommended for use in NMR spectrocopy with hazardous or radioactive samples, and where sample containment is critical.
법적 정보
Norell is a registered trademark of Norell, Inc.
Select Series is a trademark of Norell, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)