주요 문서
NORS35007
Norell® Select Series 3 mm NMR tubes
frequency 500 MHz, L 7 in.
동의어(들):
Norell nmr tubes, nmr sample tubes, nmr tubes
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 EA
₩136,721
₩136,721
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
5 EA
₩136,721
About This Item
UNSPSC 코드:
41121705
NACRES:
NB.41
₩136,721
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
material
colorless tube
glass tube
특징
neck thread push fit
포장
pack of 5 ea
제조업체/상표
Norell S-3-500-7
파라미터
500 MHz frequency
길이
7 in.
O.D. × I.D.
3 mm × 2.4 mm
챔버
±0.013 mm
동심도
±0.005 mm
튜브 직경
3 mm
벽 두께
0.58 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Manufactured out of ASTM Type 1 Class A glass, Norell Select Series NMR tubes are specifically designed for high-resolution NMR spectroscopy. The Select Series provides reliable performance for spinning or non-spinning techniques, structure determination of small molecules, or determining the 3-D structure of a membrane protein.
법적 정보
Norell is a registered trademark of Norell, Inc.
Select Series is a trademark of Norell, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)