주요 문서
N10705
Sigma-Aldrich
5-Nitrobarbituric acid hydrate
95%
동의어(들):
5-Nitro-2,4,6-trihydroxypyrimidine, Dilituric Acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C4H3N3O5 · xH2O
CAS Number:
Molecular Weight:
173.08 (anhydrous basis)
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
95%
양식
powder
약물 제어
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
mp
183 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
O.[O-][N+](=O)C1C(=O)NC(=O)NC1=O
InChI
1S/C4H3N3O5.H2O/c8-2-1(7(11)12)3(9)6-4(10)5-2;/h1H,(H2,5,6,8,9,10);1H2
InChI key
YKGZAIJTCJOZNK-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Used as a microreagent for potassium with which it forms a characteristic precipitate.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)