주요 문서
MT51350102
Mettler-Toledo Thiourea Cleaning solution
for the removal of silver sulfide contamination
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
51191600
NACRES:
NB.79
제품 MT51350102은(는)귀하의 국가에서 현재 판매되지 않습니다. 고객지원팀으로 연락바랍니다.
양식
liquid
제조업체/상표
Mettler-Toledo 51350102
용적
250 mL
일반 설명
Thiourea solution for cleaning junctions with silver sulfide contamination. Treatment until discoloration.
픽토그램
Health hazardCorrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Corr. 1
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)