주요 문서
MT51350100
Mettler-Toledo protein cleaning solution
volume 250 mL
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41115600
NACRES:
NB.79
제품 MT51350100은(는)귀하의 국가에서 현재 판매되지 않습니다. 고객지원팀으로 연락바랍니다.
양식
liquid
제조업체/상표
Mettler-Toledo 51350100
용적
250 mL
일반 설명
Pepsin-HCl for cleaning junctions with protein contamination. Treatment time about 1 h.
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)