주요 문서
MT51350086
Mettler-Toledo electrolyte for DX series ISE half-cells
1 mol/L KNO3, volume 6 x 250 mL
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
51191600
NACRES:
NB.79
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
양식
liquid
제조업체/상표
Mettler-Toledo 51350086
용적
6 x 250 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)