주요 문서
MT51350052
Mettler-Toledo NIST/DIN buffer
pH 4.006
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
51191600
NACRES:
NB.79
제품 MT51350052은(는)귀하의 국가에서 현재 판매되지 않습니다. 고객지원팀으로 연락바랍니다.
무균
non-sterile
양식
liquid
제조업체/상표
Mettler-Toledo 51350052
용적
250 mL
pH
4.006
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Top Precision: buffers according to NIST and DIN 19266.
The NIST/DIN pH buffers are specified to three decimal places, e.g. 9.180, offering the highest possible pH precision. These buffers also come with a detailed test certificate and are only available in individual 250 mL bottles. Calibration cannot get better than this!
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)