주요 문서
MT51344026
Mettler Toledo InLab® 74 series conductivity probe
InLab® 741, cable L 5 m, Mini-DIN connector
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
39121436
NACRES:
NB.79
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
material
stainless steel shaft
설명
2 pole stainless steel cell
cell constant 0.105 cm-1
제조업체/상표
Mettler-Toledo 51344026
전도도 측정 범위
0.001-500 μS/cm
길이 × 너비
120 mm × 12 mm
케이블 길이
5 m
법적 정보
InLab is a registered trademark of Mettler-Toledo, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)