주요 문서
MT51325005
Mettler-Toledo density standards
set of 10
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41115312
NACRES:
NB.61
제품 MT51325005은(는)귀하의 국가에서 현재 판매되지 않습니다. 고객지원팀으로 연락바랍니다.
포장
set of 10
제조업체/상표
Mettler-Toledo 51325005
일반 설명
For use with Mettler Toledo Density meter (MT51324450)
픽토그램
Health hazardExclamation markEnvironment
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2
보충제 위험성
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)