주요 문서
MT51300170
Mettler-Toledo conductivity standard
Mettler-Toledo conductivity standard
Conductivity: 500 μs/cm, volume 250 mL
동의어(들):
conductivity calibration standard
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
51191600
NACRES:
NB.79
제품 MT51300170은(는)귀하의 국가에서 현재 판매되지 않습니다. 고객지원팀으로 연락바랍니다.
양식
liquid
제조업체/상표
Mettler-Toledo 51300170
용적
250 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
질문
후기
활성 필터
  1. 1 평점-상품평만