주요 문서
MT51192107
Mettler Toledo LogStraight fingerprint reader
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41115600
NACRES:
NB.79
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
제조업체/상표
Mettler-Toledo 51192107
일반 설명
No more user names to enter, no more cumbersome password management. With LogStraight, the biometric fingerprint reader, the operators simply put their finger onto the reader and the DM density meter or RM refractometer knows immediately who they are.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)