주요 문서
MT11600388
Mettler-Toledo self-adhesive printer labels in rolls
동의어(들):
roll of printer labels
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
55121611
NACRES:
NB.61
제품 MT11600388은(는)귀하의 국가에서 현재 판매되지 않습니다. 고객지원팀으로 연락바랍니다.
material
paper
white
제조업체/상표
Mettler-Toledo 11600388
포장
pkg of (1 pack contains 3 rolls)
길이 × 너비
130 mm × 57 mm
일반 설명
  • The self-adhesive printer labels are ideal for use with dot-matrix printers.
  • It facilitates accurate and easy labeling of results on documents (to record weight, date, time, etc.)
  • Rolls with self-adhesive backing enable convenient handling and can be used on laboratory journals or similar archives.
  • Easy installation - The T-bar mechanism of the lock simply slots into the built-in fastening point on the balance.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)