문서
M86758
Sigma-Aldrich
2-Methylundecanal
95%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3(CH2)8CH(CH3)CHO
CAS Number:
Molecular Weight:
184.32
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
95%
refractive index
n20/D 1.432 (lit.)
bp
171 °C (lit.)
density
0.83 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[H]C(=O)C(C)CCCCCCCCC
InChI
1S/C12H24O/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-12(2)11-13/h11-12H,3-10H2,1-2H3
InChI key
NFAVNWJJYQAGNB-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
200.1 °F - closed cup
Flash Point (°C)
93.4 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves