주요 문서
M78607
Sigma-Aldrich
6-Methyl-2-pyridinemethanol
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C7H9NO
CAS Number:
Molecular Weight:
123.15
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
98%
bp
105-108 °C/12 mmHg (lit.)
mp
32-34 °C (lit.)
SMILES string
Cc1cccc(CO)n1
InChI
1S/C7H9NO/c1-6-3-2-4-7(5-9)8-6/h2-4,9H,5H2,1H3
InChI key
JLVBSBMJQUMAMW-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
228.2 °F - closed cup
Flash Point (°C)
109 °C - closed cup
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Salah S Massoud et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 43(26), 10086-10103 (2014-05-30)
Four new cobalt(ii) complexes [Co(6-MeTPA)Cl]ClO4/PF6 (2/2a), [Co(6-Me2TPA)Cl]ClO4/PF6 (3/3a), [Co(BPQA)Cl]ClO4/PF6 (4/4a) and [Co(BQPA)Cl]ClO4/PF6 (5/5a) as well as [Co(TPA)Cl]ClO4 (1) where TPA = tris(2-pyridylmethyl)amine, 6-MeTPA = ((6-methyl-2-pyridyl)methyl)bis(2-pyridylmethyl)amine, 6-Me2TPA = bis(6-methyl-2-pyridyl)methyl)-(2-pyridylmethyl)amine, BPQA = bis(2-pyridylmethyl)-(2-quinolylmethyl)-amine and BQPA = bis(2-quinolylmethyl)-(2-pyridylmethyl)amine were synthesized and structurally characterized.