주요 문서
M67605
Sigma-Aldrich
cis-4-Methyl-2-pentene
95%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(CH3)2CHCH=CHCH3
CAS Number:
Molecular Weight:
84.16
Beilstein:
1719114
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
vapor pressure
399 mmHg ( 37.7 °C)
분석
95%
refractive index
n20/D 1.388 (lit.)
bp
57-58 °C (lit.)
density
0.671 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
C\C=C/C(C)C
InChI
1S/C6H12/c1-4-5-6(2)3/h4-6H,1-3H3/b5-4-
InChI key
LGAQJENWWYGFSN-PLNGDYQASA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
FlameHealth hazardExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
-27.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
-33 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)