주요 문서
M60406
Sigma-Aldrich
3-Methyl-2-nitrobenzoic acid
98%
동의어(들):
2-Nitro-m-toluic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3C6H3(NO2)CO2H
CAS Number:
Molecular Weight:
181.15
Beilstein:
1960698
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
98%
mp
220-223 °C (lit.)
SMILES string
Cc1cccc(C(O)=O)c1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H7NO4/c1-5-3-2-4-6(8(10)11)7(5)9(12)13/h2-4H,1H3,(H,10,11)
InChI key
DGDAVTPQCQXLGU-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)